주요 문서
735485
Sigma-Aldrich
Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
97%
동의어(들):
Pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
179.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
17-42 °C
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-7(9)6-3-4-8-5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
AYYKCALHTPKNOI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)