주요 문서
73815
Sigma-Aldrich
3-Nitrosalicylic acid
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
183.12
Beilstein:
2213132
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
mp
142-147 °C
작용기
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI key
WWWFHFGUOIQNJC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-Nitrosalicylic acid (3NSA) is generally used as a corrosion inhibitor. It can be used as a supporting electrolyte for the electrodeposition of pyrrole on zinc for corrosion protection. 3NSA can also be used as a ligand for the synthesis of complexes with iron and aluminum for chelating therapy.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)