738611
5-(Dicyclohexylphosphino)-1′,3′,5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole
97%
동의어(들):
Cy-BippyPhos
About This Item
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
177-180 °C (lit.)
작용기
phosphine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccnn3-c4c(nn(-c5ccccc5)c4-c6ccccc6)-c7ccccc7
InChI
1S/C36H39N4P/c1-6-16-28(17-7-1)34-36(35(29-18-8-2-9-19-29)39(38-34)30-20-10-3-11-21-30)40-33(26-27-37-40)41(31-22-12-4-13-23-31)32-24-14-5-15-25-32/h1-3,6-11,16-21,26-27,31-32H,4-5,12-15,22-25H2
InChI key
ZMENEJKATASVIH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.