주요 문서
741086
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1-oleate-13C18-2,3-dioleate
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
Triolein-(1-oleate-13C18)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C18C39H104O6
Molecular Weight:
903.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.93 g/mL (lit.)
질량 이동
M+18
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i1+1,4+1,7+1,10+1,13+1,16+1,19+1,22+1,25+1,28+1,31+1,34+1,37+1,40+1,43+1,46+1,49+1,55+1
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-UMEQFEBFSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flash Point (°F)
626.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
330.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)