주요 문서
741124
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-2-oleate-13C18-3-oleate-1-palmitate
99 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
1,2-Dioleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol-(2-oleoyl-13C18)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C18C37H102O6
Molecular Weight:
877.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
95% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+18
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25-,28-26-/i2+1,5+1,8+1,11+1,14+1,17+1,20+1,23+1,26+1,28+1,31+1,34+1,37+1,40+1,43+1,46+1,49+1,55+1
InChI key
JFISYPWOVQNHLS-BONIEQRZSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)