주요 문서
741566
Sigma-Aldrich
Divinyl sulfoxide-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH2=13CHS(O)13CH=13CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
106.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
liquid
density
1.120 g/mL at 20 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[13CH2]=[13CH]S(=O)[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H6OS/c1-3-6(5)4-2/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
HQSMEHLVLOGBCK-JCDJMFQYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)