주요 문서
74540
Sigma-Aldrich
Nordihydroguaiaretic acid
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
1,4-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutane, 4,4′-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol, Masoprocol, NDGA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-CH(CH3)CH2C6H3-1,2-(OH)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
302.36
Beilstein:
2056826
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
crystals
불순물
≤2% water
mp
184-186 °C (lit.)
SMILES string
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
InChI key
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
mouse ... Alox12(11684)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nordihydroguaiaretic acid (NDGA) is used as an antioxidant and potent scavenger of reactive oxygen species (ROS).
애플리케이션
Nordihydroguaiaretic acid can be used:
  • In the synthesis of nordihydroguaiaretic acid derivatives with potent HIV inhibition activity.
  • As a starting material in the synthesis of tetra-O-methylnordihydroguaiaretic acid.
생화학적/생리학적 작용
Lipoxygenase inhibitor; polyphenol-bearing o-dihydroxy (catechol) structure.
기타 정보
Inhibitor of broad bean lipoxygenase
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)