주요 문서
745502
Sigma-Aldrich
4-Heptyl-3-13C acetate
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
13C Labeled 4-Heptyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC8H18O2
Molecular Weight:
159.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+1
SMILES string
CCCC(OC(C)=O)[13CH2]CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3/i6+1
InChI key
JPXGPRBLTIYFQG-PTQBSOBMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F
Flash Point (°C)
68 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)