주요 문서
748722
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
97%
동의어(들):
N,N′-Dimethyl-1,2-diaminobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N2
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.592
density
1.262 g/mL at 25 °C
작용기
amine
SMILES string
CNc1ccccc1NC
InChI
1S/C8H12N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6,9-10H,1-2H3
InChI key
UMAPFAAAQBMYNJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)