주요 문서
755214
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
95%
동의어(들):
2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
295-304 °C
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
Nc1cc(cc(Cl)n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-3(6(10)11)2-5(8)9-4/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI key
XELVYABXHBMJRZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)