Merck
756288
Sigma-Aldrich
5-Aminoimidazole-4-carbonitrile
95%
동의어(들):
4-Amino-1H-imidazole-5-carbonitrile, 5-Amino-1H-imidazole-4-carbonitrile, 5-Amino-4-cyanoimidazole, 5-Amino-4-imidazolecarbonitrile, 5-Cyano-4-aminoimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4N4
CAS Number:
Molecular Weight:
108.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
114-123 °C
작용기
nitrile
SMILES string
NC1=C(C#N)N=CN1
InChI
1S/C4H4N4/c5-1-3-4(6)8-2-7-3/h2H,6H2,(H,7,8)
InChI key
XEPBRDBFOSKYCF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)