주요 문서
756903
Sigma-Aldrich
Pimelic-d10 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2NHCOCD2(CD2)3CD2CONHNH2
Molecular Weight:
198.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C7H16N4O2/c8-10-6(12)4-2-1-3-5-7(13)11-9/h1-5,8-9H2,(H,10,12)(H,11,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI key
OXAGUPFRAIIDLT-YXALHFAPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)