주요 문서
757225
Sigma-Aldrich
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H4O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
274-277 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=Cc1cc2sc(C=O)cc2s1
InChI
1S/C8H4O2S2/c9-3-5-1-7-8(11-5)2-6(4-10)12-7/h1-4H
InChI key
UBKNFAFBINVTOP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
This molecule has been used in the synthesis of novel metal-free organic dyes for Dye-Sensitized Solar Cells reaching conversion efficiencies of 6.23%.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)