주요 문서
758248
Sigma-Aldrich
4-Oxotetrahydrothiophene-3-carbonitrile
97%
동의어(들):
4-Cyano-3-oxotetrahydrothiophene, 4-Cyano-3-tetrahydrothiophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
127.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
65-70 °C
작용기
ketone
nitrile
thioether
SMILES string
O=C1CSCC1C#N
InChI
1S/C5H5NOS/c6-1-4-2-8-3-5(4)7/h4H,2-3H2
InChI key
OHPSBDAUCJNDHP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)