주요 문서
765252
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tribenzoyl-L-rhamnopyranose
동의어(들):
6-Deoxymannopyranose 2,3,4-tribenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H24O8
CAS Number:
Molecular Weight:
476.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
mp
205-210 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C27H24O8/c1-17-21(33-24(28)18-11-5-2-6-12-18)22(34-25(29)19-13-7-3-8-14-19)23(27(31)32-17)35-26(30)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21-23,27,31H,1H3/t17-,21-,22+,23+,27?/m1/s1
InChI key
UTEZHORWKBBBND-HDTAIKOISA-N
애플리케이션
Versatile monosaccharide building block for making rhamnosyl derivatives.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)