주요 문서
776564
Sigma-Aldrich
Boc-Val-Gly-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
274.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
Quality Level
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
100-110 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CNC([C@H](C(C)C)NC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C12H22N2O5/c1-7(2)9(10(17)13-6-8(15)16)14-11(18)19-12(3,4)5/h7,9H,6H2,1-5H3,(H,13,17)(H,14,18)(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
BWPKSNMGVTYXQQ-VIFPVBQESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)