About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC3D2H2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
119.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
97 atom % D
분석
99% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+3
SMILES string
OC(/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D,3+1
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-KGGDLBJGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.