양식
suspension
Quality Level
구성
Nitrogen vacancy, ~3ppm NV centers
농도
1 mg/mL in deionized water
평균 부품 크기
90 nm
형광
λex 514 nm; λem 711 nm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Product can be functionalized with carboxylic acid, hydroxyl, ketones, ethers, and/or hydrogen.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.