주요 문서
798630
Sigma-Aldrich
Sodium formate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
동의어(들):
Formic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOONa
CAS Number:
Molecular Weight:
68.01
Beilstein:
3595134
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Grade
ACS reagent
anhydrous
Quality Level
제품 라인
Redi-Dri
분석
≥99%
양식
powder
품질
free-flowing
불순물
≤0.005% insolubles
mp
259-262 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
양이온 미량물
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)