주요 문서
803006
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-13C3,d3
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
동의어(들):
2-Propenenitrile-13C3,d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
D213C=13CD13CN
Molecular Weight:
59.06
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
분석
≥98% (CP)
양식
liquid
포함
hydroquinone as stabilizer
질량 이동
M+6
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N#C[13C]([2H])=[13C]([2H])[2H]
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
23.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)