주요 문서
806617
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in ETH)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12141740
NACRES:
NA.23
설명
Flash point 57.2 °F
Quality Level
양식
suspension
농도
5 mg/mL (in ETH)
직경 × 길이
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
색상
gray
density
0.7937 g/mL
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)