주요 문서
808253
Sigma-Aldrich
Zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 2.1 cP, work function -3.9eV
동의어(들):
Avantama N-11, Nanograde N-11, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink, zinc oxide dispersion, zinc oxide suspension
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
Quality Level
양식
dispersion
농도
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol)
작업 기능
-3.7--4.1 eV
색상
translucent brownish
입자 크기
8-16 nm
점도
1.6-2.6 cP
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
ZnO nanoparticle ink is for spin-coating and doctor blading for the use as electron transport layer in printed electronics. ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture.
제조 메모
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
  • Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at 80°C - 120°C.
법적 정보
Product of Avantama Ltd.
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
57.2 °F
Flash Point (°C)
14 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1