동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+9
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C2([2H])C3CC[C@@]4(C)C2CC[C@@H]4[C@H](C)CCC(O)=O)[C@]3(C)C1
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15?,16-,17-,18?,19?,20-,22?,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2,13D2,16D,20D,22D
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-CJJOGGQHSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable