주요 문서
89772
Sigma-Aldrich
Allyl p-toluenesulfonate
≥95.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
212.27
Beilstein:
2212060
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.523
density
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H12O3S/c1-3-8-13-14(11,12)10-6-4-9(2)5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
InChI key
ZSBJCQGJFPHZRC-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)