양식
dispersion
Quality Level
농도
4 μM in H2O
형광
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
작용기
PEG
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Reactive group: None.
애플리케이션
The CdS/ZnS or CdSe/ZnS quantum dots functionalized with PEG exhibit low non-specific binding which makes them suitable for a variety of in vivo and in vitro biomedical applications.
법적 정보
Product of Ocean Nanotech, LLC.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable