주요 문서
900979
Sigma-Aldrich
F8BT
average Mw >20,000
동의어(들):
Poly(9,9-dioctylfluorene-alt-benzothiadiazole), Poly[(9,9-di-n-octylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(benzo[2,1,3]thiadiazol-4,8-diyl)]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C35H42N2S)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
solid
분자량
average Mn >20,000
average Mw >20,000
색상
, Light Brown to Very Dark Brown to Very Dark Orange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)