About This Item
실험식(Hill 표기법):
C63H66IrN3
CAS Number:
Molecular Weight:
1057.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
추천 제품
분석
≥95%
Quality Level
양식
solid
색상
red
SMILES string
CCCCCCC1=CC([Ir+3](C2=C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3)C=CC(CCCCCC)=C2)C5=C(C6=C(C=CC=C7)C7=CC=N6)C=CC(CCCCCC)=C5)=C(C8=C(C=CC=C9)C9=CC=N8)C=C1
InChI
1S/3C21H22N.Ir/c3*1-2-3-4-5-8-17-11-13-19(14-12-17)21-20-10-7-6-9-18(20)15-16-22-21;/h3*6-7,9-13,15-16H,2-5,8H2,1H3;/q;;;+3
InChI key
FHDHOHBBTMTVSN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.