901725
1-(Tert-butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-((4-bromo-7-fluoroisoindoline-2-carbonyl)oxy)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
동의어(들):
Aryl halide chemistry informer library compound X4
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24BrFN2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
487.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
powder or crystals
mp
157.61 °C
애플리케이션
This product is Informer compound X4 of the Aryl halide chemistry informer library developed by chemists at Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, U.S., which contains 18 drug-like molecules representative of those encountered in complex synthesis. By screening a new reaction against the informer library, chemists can directly compare and analyse a reaction′s successes and shortcomings among different methods and various research teams. It may also be used to facilitate deeper method development for performance or utility.
주의사항
Not fully tested
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.