주요 문서
902187
Sigma-Aldrich
Water-18O
(for PET), ≥98 atom % 18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H218O
CAS Number:
Molecular Weight:
20.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.12
설명
Normalized with respect to hydrogen
Quality Level
동위원소 순도
≥98 atom % 18O
분석
≥99%
양식
liquid
기술
PET imaging: suitable
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
호환성
(for PET)
질량 이동
M+2
저장 온도
room temp
SMILES string
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Appropriate for PET applications.
포장
10 g, 20 g, and 50 g pack sizes are packaged in a GMP environment and are in septum sealed bottles.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)