About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14B2F8N4Pd
CAS Number:
Molecular Weight:
554.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
≥95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N#CC.C1(C2=CC=CC=N2)=CC=CC(C3=NC=CC=C3)=N1.[Pd]
InChI
1S/C15H11N3.C2H3N.Pd/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13;1-2-3;/h1-11H;1H3;
InChI key
UESWWXSSNHGEKT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
[Pd(terpy)(MeCN)][BF4]2 is a versatile palladium precatalyst.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.