About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H7Br2NO
CAS Number:
Molecular Weight:
353.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
SMILES string
Brc1cc2c(nc3c(c2O)cc(cc3)Br)cc1
InChI
1S/C13H7Br2NO/c14-7-1-3-11-9(5-7)13(17)10-6-8(15)2-4-12(10)16-11/h1-6H,(H,16,17)
InChI key
ALEGIHZSVGKVFN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,7-Dibromoacridone is used in the synthesis of series of acridinium photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.