주요 문서
909068
Sigma-Aldrich
Tritolylamine diacrylate
>98%
동의어(들):
4,4′-di(acrylyloxypropyl)-4″-methyl-triphenylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H33NO4
Molecular Weight:
483.60
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.23
분석
>98% (HPLC)
>98%
양식
viscous liquid
포함
150-400 ppm MEHQ as stabilizer
색상
yellow to brown
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Tritolylamine diacrylate is a polymerizable charge transport molecule. It can be used for long-life photoconductor coatings in laser printers.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)