분석
≥95%
양식
(Powder or Solid or Chunks)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1=C(OC[C@H]1C(=O)OC(C)C)C3(CC3)C2=N[C@@H](CO2)C(=O)OC(C)C
InChI key
JNHLVSXLRZSBTG-RYUDHWBXSA-N
애플리케이션
sBOX(iPr) is a serine-derived chiral bisoxazoline ligand. The additional coordinating functionality provided by the esters enables new reactivity compared to traditional BOX ligands. sBOX(iPr) has been shown to be an optimal ligand for the electrocatalytic cyanophosphorylation as well as hydrocyanation of vinylarenes.
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.