912859
Di-isopropylammonium bromide
동의어(들):
2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-, DIPRAB, Greatcell Solar®, Hydrobromide (8CI) diisopropylammonium bromide, Hydrobromide (9CI) diisopropylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H16BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
182.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.23
추천 제품
양식
powder
Quality Level
색상
white
SMILES string
[Br-].[N+H2](C(C)C)C(C)C
InChI key
KIJXMUOJNZXYHU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Organohalide based perovskites have emerged as an important class of material for solar cell applications. The variations/substitution in organohalide cations and anions is employed for the optimization of the band gap, carrier diffusion length, and power conversion efficiency of perovskites based solar cells.
법적 정보
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.