주요 문서
913391
Sigma-Aldrich
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
동의어(들):
FCF3(CF3)ppy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H6F7N
CAS Number:
Molecular Weight:
309.18
UNSPSC 코드:
12352200
양식
powder or crystals
애플리케이션
2-[2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)Pyridine is a ligand used for the preparation of Ir(III) photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)