주요 문서
913847
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 400 nm particle size, 10 % (w/w) in ethanol
동의어(들):
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
NACRES:
NA.23
Grade
battery grade
Quality Level
분석
≥95%
농도
10 % (w/w) in ethanol
입자 크기
400 nm
공극 크기
non-porous
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
60.8 °F
Flash Point (°C)
16 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)