주요 문서
914274
Sigma-Aldrich
DMOTY TEA
≥95%
동의어(들):
3-(5-Methoxy-2-((5-methoxy-3-(3-sulfonatopropyl)benzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)methyl)benzo[d]thiazol-3-ium-3-yl)propane-1-sulfonate triethylamine salt, Fluorescent G-quadruplex probe, Live-cell autophagy probe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H40N3O8S4
CAS Number:
Molecular Weight:
686.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC1=CC=C2C(N(C(S2)=CC3=[N+](CCCS(=O)([O-])=O)C(C=C(OC)C=C4)=C4S3)CCCS(=O)([O-])=O)=C1.CCN(CC)CC
InChI
1S/C23H26N2O8S4.C6H15N/c1-32-16-5-7-20-18(13-16)24(9-3-11-36(26,27)28)22(34-20)15-23-25(10-4-12-37(29,30)31)19-14-17(33-2)6-8-21(19)35-23;1-4-7(5-2)6-3/h5-8,13-15H,3-4,9-12H2,1-2H3,(H-,26,27,28,29,30,31);4-6H2,1-3H3
InChI key
XGDLAZBMOHDWKV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
DMOTY TEA is a thiacyanine-based fluorescent autophagy probe that localizes to lysosomes of live cells via selective binding to G-quadruplexes. DMOTY TEA will be a valuable tool for probing autophagy mechanisms and drug discovery research centering on protein degradation.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)