주요 문서
916307
Sigma-Aldrich
Platinum nanospheres
citrate functionalized, 30 nm diameter, 0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
동의어(들):
Platinum nanoparticles, PtNP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Pt
CAS Number:
Molecular Weight:
195.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.23
양식
nanospheres
Quality Level
농도
0.05 mg/mL (2 mM aqueous sodium citrate buffer)
직경
30 nm
작용기
citrate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Platinum nanoparticles have many applications ranging from the automotive, chemical, and biomedical industries.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)