설명
Microfludic hardware kit component
End fittings for 1.6mm tubings x 1
Quality Level
응용 분야
advanced drug delivery
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
NanoFabTx™ device accessory, end fittings for 1.6 mm tubing enable the fast and easy connection of 1.6 mm tubing to the microfluidic chip manifold. NanoFabTx™ device accessory, end fittings for 1.6 mm tubing can be used as a replacement for the component in our NanoFabTx™ microfluidic device kits (911593, 911860, 911879).
법적 정보
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.