농도
1 mg/mL in water
형광
FWHM 21-28 nm
λem 520 nm
, quantum yield ≥50%
작용기
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Reactive group: Carboxylic acid.
애플리케이션
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
주의사항
Do not freeze.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.