분석
≥95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
저장 온도
−20°C
SMILES string
B(F)(F)F.[F-].FC(F)(F)c1ccc(cc1)[n+]2c3c(c(c5c2cc(cc5)C(C)(C)C)c4c(cccc4C)C)ccc(c3)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H37F3N.BF3.FH/c1-22-10-9-11-23(2)32(22)33-28-18-14-25(34(3,4)5)20-30(28)40(27-16-12-24(13-17-27)36(37,38)39)31-21-26(35(6,7)8)15-19-29(31)33;2-1(3)4;/h9-21H,1-8H3;;1H/q+1;;/p-1
InChI key
XITZTMKZLKVHKJ-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
3,6-Di-tert-butyl-9-(2,6-dimethylphenyl)-10-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acridin-10-ium tetrafluoroborate is a robust acridinium-based photocatalyst reported by Nicewicz and coworkers as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.