애플리케이션
With its male Mini Luer interface, this tank can be mounted on many of our standard microfluidic chips that feature Mini Luer interfaces. The tank can hold up to 200 μl and has two male Mini Luer interfaces for a stable mounting performance. Please note, only one interface is serving liquid supply, while the other solely enhances mounting stability.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.