설명
Microfludic chip x1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
The Stir Bar Actuated Mixer Fluidic 286 COP microfluidic chip applies active mixing principles by integrating stir bars to generate mixtures with a wider range of mixing ratios that are not feasible with passive mixing devices.
특징 및 장점
- Six micromixing units varying from 20 to 150 μl chamber volumes
- Each unit features two inlets and one outlet
- Can generate mixtures with a wide range of mixing ratios (ie 1:10)
- Can be powered on any standard magnetic stir plate
성분
Chip Properties:
- Mini Luer Interface
- Material: Cyclic olefin polymer (COP)
- Chamber Volumes : 20 μl, 40 μl, 60 μl, 80 μl, 100 μl, 150 μl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.