Merck
모든 사진(9)
주요 문서
926426
Sigma-Aldrich
Pillar chip
Fluidic 261, COP
동의어(들):
Microfluidic chip
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
NACRES:
NA.23
설명
Microfludic chip x1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
The Pillar Chip Fluidic 261 COP microfluidic chip uses integrated pillars to serve various needs.
특징 및 장점
The integrated pillar structures can be used to
  • Maintain particles at a certain area
  • Allow for self-filling of devices via capillary forces
  • Increase surface area
  • Have a sieving effect
  • Functionalize particle surfaces
성분
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Cyclic olefin polymer (COP)
  • Pillars have a demolding angle of 10°
  • Pillar Number: Diameter/Distance/Depth
1.100 μm/ 350 μm/ 150 μm
2.150 μm/ 400 μm/ 150 μm
3.200 μm/ 500 μm/ 200 μm
4.250 μm/ 500 μm/ 200 μm
5.300 μm/ 700 μm/ 250 μm
6.350 μm/ 800 μm/ 250 μm
7.150 μm/ 500 μm/ 300 μm
8.150 μm/ 500-700 μm/ 300μm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)