주요 문서
927163
Sigma-Aldrich
BNMO
≥95%
동의어(들):
N1,N2-Bis(1-naphthalenylmethyl)ethanediamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H20N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
368.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.21
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
애플리케이션
BNMO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and alkyl alcohols.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)