주요 문서
928720
Sigma-Aldrich
Oval tips
stainless steel, green 18G, 0.50"
동의어(들):
3d Bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
NACRES:
NA.25
설명
Oval tips, stainless steel, green 18G, 0.50" 50/box
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Oval tips provide a consistent flat-ribbon deposit. Optimum oval tips are precisely manufactured to make high-flow, high-viscosity dispensing easier. Burr-free, polished, passivated stainless steel dispensing tips with polypropylene SafetyLok hubs for a secure fit to barrel reservoirs.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)