주요 문서
930784
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,3,4-13C3 sulfate sodium salt
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C16H27O5NaS
Molecular Weight:
393.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142200
NACRES:
NA.13
동위원소 순도
≥98 atom % 13C
Quality Level
분석
≥95% (CP)
질량 이동
M+3
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])O[13C@H]1[13CH2]C[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2[13CH2]1)C
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1/i7+1,11+1,13+1;
InChI key
GFJWACFSUSFUOG-WVUDSWSVSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)