추천 제품
Grade
sublimed grade
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
solubility
chloroform: soluble
dibromomethane: soluble
toluene: soluble
오비탈 에너지
HOMO 5.7 eV
LUMO 2.5 eV
애플리케이션
9,10-Dihydro-9,9-dimethyl-10- (9-phenyl-9H-carbazol-3-yl)-acridine, also known as P-CzAc, is a Hole Transport / Electron Blocking Layer (HTL / EBL) polymer used in organic electronics, such as for solution-processed light emitting diodes (LEDs). Eg: green quantum dot light-emitting diodes (QD-LEDs).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.