추천 제품
Grade
sublimed grade
Quality Level
설명
T1: 2.8 eV
분석
≥99% (HPLC)
energy gap
3.59 eV, Eg (HOMO-LUMO gap)
손실
0.5% TGA, > 350 °C (weight loss)
mp
374 °C
solubility
methylene chloride: soluble
λmax
250 nm±5 nm in dichloromethane
오비탈 에너지
HOMO -7.3 eV
LUMO -3.71 eV
애플리케이션
This sublimed high purity material is used as OLED Electron Transport Layer(ETL)/Hole Blocking Layer(HBL). ET & Host for Blue POLED.
EQE of 17.3% and µ0(electron) of 1 × 10−4 cm2 V−1 s−1.
EQE of 17.3% and µ0(electron) of 1 × 10−4 cm2 V−1 s−1.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.