Merck
933120
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Vertical for Thin Sample
동의어(들):
Vertical mount
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
This holder is designed to hold thin samples vertically in the SEM or any microscope. It is 25 mm in diameter and 10 mm thick. Each of the two loader jaws can hold up to 3 mm thick samples. The spring loader keeps thin samples vertical so that cross sections can be studied. This holder is very useful for cross sections of silicon wafers or multilayer capacitors.
This holder can be adapted to any adapter pin listed above to accommodate your instrument.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)